3-Bromo-5-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4346-1G B4346-5G
TCIAB4346-1GEA 82 EUR
TCIAB4346-1G TCIAB4346-5G
3-Bromo-5-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
Número MDL: MFCD03086019
Núm. CAS: 233770-01-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C