9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B4348-1G
B4348-5G
TCIAB4348-1GEA
73
EUR
TCIAB4348-1G
TCIAB4348-5G
9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole
Formula:
C₁₉H₁₃Br₂N |
Número MDL:
MFCD00218292 Núm. CAS: 118599-27-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |