2-Bromopyrazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4352-1G B4352-5G
TCIAB4352-1GEA 56 EUR
TCIAB4352-1G TCIAB4352-5G
2-Bromopyrazine ≥98.0% (por GC)
2-Bromopyrazine
Formula: C₄H₃BrN₂
Pto. Ebullición: 61°C
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275680
Núm. CAS: 56423-63-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %