Balofloxacin dihydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidyl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
B4354-1G B4354-5G
TCIAB4354-1GEA 54 EUR
TCIAB4354-1G TCIAB4354-5G
Balofloxacin dihydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Balofloxacin dihydrate
Formula: C₂₀H₂₄FN₃O₄·2H₂O
Pto. de fusión: 135°C
Número MDL: MFCD00864925
Núm. CAS: 151060-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (as Dihydrate)
Water 6.5 to 10.5 %