1,3-Butadieno ∼13% in hexane
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Buta-1,3-dieno
B4358-100ML B4358-500ML
TCIAB4358-100MLEA 41 EUR
TCIAB4358-100ML TCIAB4358-500ML
1,3-Butadieno ∼13% in hexane
1,3-Butadieno
Formula: C₄H₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008659
Núm. CAS: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01509
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0 to 18.0 w/w%