1,3-Butadieno ∼15% in toluene
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Buta-1,3-dieno
B4359-100ML
B4359-500ML
TCIAB4359-100MLEA
39
EUR
TCIAB4359-100ML
TCIAB4359-500ML
1,3-Butadieno ∼15% in toluene
1,3-Butadieno
Formula:
C₄H₆ MW: 54,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008659 Núm. CAS: 106-99-0 EINECS: 203-450-8 UN: 1993 ADR: 3,II Índice Merck: 14,01509 |
Resultados test especificaciones
Concentration (HNMR) | 15.0 to 20.0 w/w% |