N'-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformamidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N'-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformimidamide
B4362-1G B4362-5G
TCIAB4362-1GEA 211 EUR
TCIAB4362-1G TCIAB4362-5G
N'-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformamidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N'-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformamidine
Formula: C₁₀H₁₀BrN₃
MW: 252.12 g/mol
Núm. CAS: 39255-60-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C