Ácido 1-bencil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
B4364-1G B4364-5G
TCIAB4364-1GEA 55 EUR
TCIAB4364-1G TCIAB4364-5G
Ácido 1-bencil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Ácido 1-bencil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster
Formula: C₁₆H₂₁BN₂O₂
MW: 284,16 g/mol
Número MDL: MFCD03789252
Núm. CAS: 761446-45-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C