(tert-Butildimetilsilil)acetileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4365-5G B4365-25G
TCIAB4365-5GEA 94 EUR
TCIAB4365-5G TCIAB4365-25G
(tert-Butildimetilsilil)acetileno ≥97.0% (por GC)
(tert-Butildimetilsilil)acetileno
Formula: C₈H₁₆Si
MW: 140.3 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 6°C
Número MDL: MFCD00191877
Núm. CAS: 86318-61-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %