N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine, Boc-Phe(3-F)-OH
B4367-5G B4367-1G
TCIAB4367-5GEA 104 EUR
TCIAB4367-5G TCIAB4367-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283.30 g/mol
Número MDL: MFCD00672522
Núm. CAS: 114873-01-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=1,MeOH)