5-Bromo-2-fluoro-m-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4370-1G
B4370-5G
TCIAB4370-1GEA
27
EUR
TCIAB4370-1G
TCIAB4370-5G
5-Bromo-2-fluoro-m-xileno ≥97.0% (por GC)
5-Bromo-2-fluoro-m-xileno
Formula:
C₈H₈BrF MW: 203.05 g/mol Pto. Ebullición: 89°C |
Número MDL:
MFCD01320701 Núm. CAS: 99725-44-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...