Benceno-1,3-ditiol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzene-1,3-dithiol
B4371-1G
B4371-5G
TCIAB4371-1GEA
90
EUR
TCIAB4371-1G
TCIAB4371-5G
Benceno-1,3-ditiol ≥95.0% (por GC)
Benceno-1,3-ditiol
Formula:
C₆H₆S₂ MW: 142,25 g/mol Pto. Ebullición: 245°C Pto. de fusión: 27°C |
Número MDL:
MFCD00004842 Núm. CAS: 626-04-0 EINECS: 210-925-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...