tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B4375-1G
B4375-5G
TCIAB4375-1GEA
46
EUR
TCIAB4375-1G
TCIAB4375-5G
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂ Pto. Ebullición: 80°C |
Número MDL:
MFCD14635748 Núm. CAS: 16689-35-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |