1-(2-Bromoetoxi)-4-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4376-5G
B4376-25G
TCIAB4376-5GEA
94
EUR
TCIAB4376-5G
TCIAB4376-25G
1-(2-Bromoetoxi)-4-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-(2-Bromoetoxi)-4-fluorobenceno
Formula:
C₈H₈BrFO Pto. Ebullición: 66°C |
Número MDL:
MFCD00044739 Núm. CAS: 332-48-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |