Bismuth tripotassium dicitrate
Proveedor: TCI
B4377-1G B4377-5G
TCIAB4377-1GEA 36 EUR
TCIAB4377-1G TCIAB4377-5G
Bismuth tripotassium dicitrate
Bismuth tripotassium dicitrate
Formula: C₁₂H₁₀BiK₃O₁₄
Número MDL: MFCD02101411
Núm. CAS: 57644-54-9
EINECS: 200-872-5
Índice Merck: 14,02485
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Bismuth 30.0 to 36.0 %