4-Bromo-1,1,7,7-tetraethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl-S-indacene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: EMind-Br
B4379-1G B4379-5G
TCIAB4379-1GEA 73 EUR
TCIAB4379-1G TCIAB4379-5G
4-Bromo-1,1,7,7-tetraethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl-S-indacene ≥95.0% (por GC)
4-Bromo-1,1,7,7-tetraethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl-S-indacene
Formula: C₂₄H₃₇Br
MW: 405,46 g/mol
Núm. CAS: 1142818-90-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C