2-Bromocarbazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-9H-carbazole
B4381-5G B4381-25G
TCIAB4381-5GEA 103 EUR
TCIAB4381-5G TCIAB4381-25G
2-Bromocarbazol ≥98.0% (por GC)
2-Bromocarbazol
Formula: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Número MDL: MFCD09750430
Núm. CAS: 3652-90-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 253.0 to 257.0 deg-C