3-Bromopiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
B4382-1G B4382-5G
TCIAB4382-1GEA 44 EUR
TCIAB4382-1G TCIAB4382-5G
3-Bromopiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Bromopiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD02683288
Núm. CAS: 55758-02-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C