Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4384-5G B4384-25G
TCIAB4384-5GEA 36 EUR
TCIAB4384-5G TCIAB4384-25G
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Formula: C₆H₁₆ClNO₂
Número MDL: MFCD00041987
Núm. CAS: 38402-02-7
EINECS: 253-913-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %