2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4385-10MG B4385-50MG
TCIAB4385-10MGEA 48 EUR
TCIAB4385-10MG TCIAB4385-50MG
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile ≥98.0% (por GC)
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
Formula: C₁₅H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01695412
Núm. CAS: 1428-67-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C