(4-Bromofenil)acetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromophenylacetone
B4387-5G B4387-25G
TCIAB4387-5GEA 51 EUR
TCIAB4387-5G TCIAB4387-25G
(4-Bromofenil)acetona ≥98.0% (por GC)
(4-Bromofenil)acetona
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Número MDL: MFCD00210401
Núm. CAS: 6186-22-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %