Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B4390-1G B4390-5G
TCIAB4390-1GEA 35 EUR
TCIAB4390-1G TCIAB4390-5G
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide ≥96.0% (by HPLC)
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide
Formula: C₁₆H₁₉OP
Número MDL: MFCD08458884
Núm. CAS: 187344-92-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%