1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4391-1G
B4391-5G
TCIAB4391-1GEA
36
EUR
TCIAB4391-1G
TCIAB4391-5G
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Formula:
C₁₃H₂₀BrN₃O₂ |
Número MDL:
MFCD09831980 Núm. CAS: 877399-50-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |