1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride
B4393-5G B4393-25G
TCIAB4393-5GEA 32 EUR
TCIAB4393-5G TCIAB4393-25G
1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Formula: C₁₉H₂₁ClN₂
MW: 312,85 g/mol
Número MDL: MFCD00035361
Núm. CAS: 71258-18-9
EINECS: 275-305-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %