4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,8-Bis(octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
B4396-200MG B4396-1G
TCIAB4396-200MGEA 86 EUR
TCIAB4396-200MG TCIAB4396-1G
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (por GC)
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formula: C₂₆H₃₈O₂S₂
MW: 446,71 g/mol
Número MDL: MFCD26793498
Núm. CAS: 1098102-94-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C