2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4399-5G
B4399-25G
TCIAB4399-5GEA
54
EUR
TCIAB4399-5G
TCIAB4399-25G
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine ≥97.0% (by total nitrogen basis)
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₃₃H₃₉N₃O₂ |
Número MDL:
MFCD09834146 Núm. CAS: 2725-22-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |