1-Bromo-3,7-dimethyloctane ≥93.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3,7-Dimethyloctyl Bromide

B4401-5G B4401-25G
TCIAB4401-5GEA 115 EUR
TCIAB4401-5G TCIAB4401-25G
1-Bromo-3,7-dimethyloctane ≥93.0% (por GC)
1-Bromo-3,7-dimethyloctane
Formula: C₁₀H₂₁Br
MW: 221,18 g/mol
Pto. de inflamación: 99°C
Número MDL: MFCD00039201
Núm. CAS: 3383-83-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR