6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4402-1G B4402-5G
TCIAB4402-1GEA 39 EUR
TCIAB4402-1G TCIAB4402-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (por GC)
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04 g/mol
Número MDL: MFCD00461173
Núm. CAS: 24036-52-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C