2-Bromo-9,9-dihexylfluorene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
B4404-200MG
B4404-1G
TCIAB4404-200MGEA
43
EUR
TCIAB4404-200MG
TCIAB4404-1G
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene
Formula:
C₂₅H₃₃Br MW: 413,44 g/mol |
Número MDL:
MFCD14584649 Núm. CAS: 226070-05-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |