Estearato de octadecilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate
368110050 368110010
ACRO368110050EA 894 EUR
ACRO368110050 ACRO368110010
Estearato de octadecilo 98%
Estearato de octadecilo
Formula: C₃₆H₇₂O₂
MW: 536.97 g/mol
Pto. Ebullición: ∼175 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 64
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056225
Núm. CAS: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %