2-Bromo-4-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4407-1G B4407-5G
TCIAB4407-1GEA 26 EUR
TCIAB4407-1G TCIAB4407-5G
2-Bromo-4-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Pto. Ebullición: 85°C
Número MDL: MFCD03840757
Núm. CAS: 22918-01-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 25.0 to 29.0 deg-C