6-Bromopiridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromopiridin-6-ol
B4408-1G
B4408-5G
TCIAB4408-1GEA
30
EUR
TCIAB4408-1G
TCIAB4408-5G
6-Bromopiridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromopiridin-2-ol
Formula:
C₅H₄BrNO MW: 174 g/mol |
Número MDL:
MFCD00234043 Núm. CAS: 27992-32-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Purple powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |