Ácido 3-(2-bromofenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4409-5G
B4409-25G
TCIAB4409-5GEA
28
EUR
TCIAB4409-5G
TCIAB4409-25G
Ácido 3-(2-bromofenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(2-bromofenil)propiónico
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Pto. Ebullición: 186°C |
Número MDL:
MFCD01310791 Núm. CAS: 15115-58-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |