1-Buteno ∼10% in hexane
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Butylene
B4410-100ML B4410-500ML
TCIAB4410-100MLEA 26 EUR
TCIAB4410-100ML TCIAB4410-500ML
1-Buteno ∼10% in hexane
1-Buteno
Formula: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009383
Núm. CAS: 106-98-9
EINECS: 203-449-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01519
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 10.0 to 12.0 w/w%