Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(-)-3-Bromocamphor-8-sulphonic acid Ammonium salt
B4412-1G
B4412-5G
TCIAB4412-1GEA
62
EUR
TCIAB4412-1G
TCIAB4412-5G
Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate
Formula:
C₁₀H₁₈BrNO₄S MW: 328,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00151070 Núm. CAS: 55870-50-3 EINECS: 259-871-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -83.0 to -86.0 deg (C=1, H2O) |