2-Bromo-5-nitrotiazol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4413-1G B4413-5G
TCIAB4413-1GEA 37 EUR
TCIAB4413-1G TCIAB4413-5G
2-Bromo-5-nitrotiazol ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitrotiazol
Formula: C₃HBrN₂O₂S
MW: 209.02 g/mol
Pto. de fusión: 93
Densidad: 2.295
Número MDL: MFCD00005317
Núm. CAS: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 91.0 deg-C