Tricloruro de boro ∼13% ∼1.0 mol/L in toluene

Proveedor: TCI
Peligro

B4415-100ML B4415-25ML
TCIAB4415-100MLEA 57 EUR
TCIAB4415-100ML TCIAB4415-25ML
Tricloruro de boro ∼13% ∼1.0 mol/L in toluene
Tricloruro de boro
Formula: BCl₃
MW: 117.17 g/mol
Pto. Ebullición: 12.4
Pto. de fusión: -107
Densidad: 1.876
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011313
Núm. CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01348

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.5% to 14.0 w/w%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR