Tricloruro de boro ∼17% ∼1 mol/L in hexane
Proveedor: TCI
Peligro
B4416-100ML B4416-25ML
TCIAB4416-100MLEA 56 EUR
TCIAB4416-100ML TCIAB4416-25ML
Tricloruro de boro ∼17% ∼1 mol/L in hexane
Tricloruro de boro
Formula: BCl₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011313
Núm. CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01348
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%