2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
B4423-5G
B4423-25G
TCIAB4423-5GEA
42
EUR
TCIAB4423-5G
TCIAB4423-25G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formula:
C₈H₈Br₂O MW: 279.96 g/mol |
Número MDL:
MFCD00078664 Núm. CAS: 19614-12-1 UN: 3261 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |