2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4424-1G
B4424-5G
TCIAB4424-1GEA
27
EUR
TCIAB4424-1G
TCIAB4424-5G
2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Formula:
C₂₇H₂₃N |
Número MDL:
MFCD16036286 Núm. CAS: 897671-69-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 149.0 deg-C |