9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4426-1G B4426-5G
TCIAB4426-1GEA 36 EUR
TCIAB4426-1G TCIAB4426-5G
9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene
Formula: C₂₄H₁₅Br
Número MDL: MFCD09832882
Núm. CAS: 474688-73-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C