1,4-Bis(4-amino-2-trifluoromethylphenoxy)benzene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-(1,4-Phenylenebis(oxy))bis(3-(trifluoromethyl)aniline)
B4428-5G B4428-25G
TCIAB4428-5GEA 60 EUR
TCIAB4428-5G TCIAB4428-25G
1,4-Bis(4-amino-2-trifluoromethylphenoxy)benzene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,4-Bis(4-amino-2-trifluoromethylphenoxy)benzene
Formula: C₂₀H₁₄F₆N₂O₂
MW: 428,33 g/mol
Número MDL: MFCD07368071
Núm. CAS: 94525-05-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C