2,2-Bis(3-amino-4-hydroxylphenyl)propane ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4429-5G B4429-25G
TCIAB4429-5GEA 28 EUR
TCIAB4429-5G TCIAB4429-25G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxylphenyl)propane ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxylphenyl)propane
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₂
Número MDL: MFCD00437413
Núm. CAS: 1220-78-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %