2-Bromo-7-iodofluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-7-iodo-9H-fluorene
B4431-5G B4431-25G
TCIAB4431-5GEA 43 EUR
TCIAB4431-5G TCIAB4431-25G
2-Bromo-7-iodofluorene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-7-iodofluorene
Formula: C₁₃H₈BrI
Número MDL: MFCD12024276
Núm. CAS: 123348-27-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C