Bis(4-bromophenyl)sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(4-bromophenyl)sulphane
B4435-1G B4435-5G
TCIAB4435-1GEA 38 EUR
TCIAB4435-1G TCIAB4435-5G
Bis(4-bromophenyl)sulphide ≥98.0% (por GC)
Bis(4-bromophenyl)sulphide
Formula: C₁₂H₈Br₂S
MW: 344,06 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00623633
Núm. CAS: 3393-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C