5-Bromo-2-benzoxazolinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4438-1G
B4438-5G
TCIAB4438-1GEA
40
EUR
TCIAB4438-1G
TCIAB4438-5G
5-Bromo-2-benzoxazolinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-benzoxazolinone
Formula:
C₇H₄BrNO₂ |
Número MDL:
MFCD01664246 Núm. CAS: 14733-73-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 216.0 to 220.0 deg-C |