2-Bromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
B4439-1G B4439-5G
TCIAB4439-1GEA 45 EUR
TCIAB4439-1G TCIAB4439-5G
2-Bromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-Bromo-9-phenylcarbazole
Formula: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Número MDL: MFCD24387061
Núm. CAS: 94994-62-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C