(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
B4446-1G
B4446-5G
TCIAB4446-1GEA
16
EUR
TCIAB4446-1G
TCIAB4446-5G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC)
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201.27 g/mol |
Número MDL:
MFCD04115306 Núm. CAS: 143900-44-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +20.0 to +23.0 deg (C=5,MeOH) |