6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4448-1G B4448-5G
TCIAB4448-1GEA 45 EUR
TCIAB4448-1G TCIAB4448-5G
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (por GC)
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formula: C₇H₃BrClNS
MW: 248,53 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD04971822
Núm. CAS: 80945-86-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C