4-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromodibenzo[b,d]thiophene
B4449-1G B4449-5G
TCIAB4449-1GEA 25 EUR
TCIAB4449-1G TCIAB4449-5G
4-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (por GC)
4-Bromodibenzothiophene
Formula: C₁₂H₇BrS
MW: 263,15 g/mol
Número MDL: MFCD02683746
Núm. CAS: 97511-05-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C